Stampa…
Methyl purple 0,1% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Fleisher's Indicator Solution
42753.AP 42753.K2
42753.APEA 47 EUR
42753.AP 42753.K2
Methyl purple 0,1% (w/v) in soluzione acquosa
Methyl purple
Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00070843
Formula: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Peso molecolare: 1391,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070843
CAS Number: 1340-02-9