Stampa…
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42710.AE 42710.AP
42710.AEEA 81.4 EUR
42710.AE 42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in soluzione acquosa
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 3916177 MDL No.: MFCD00054402
Formula: C₅H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054402
CAS Number: 59138-84-0
EINECS: 261-622-8