Dihydroxybis(ammonium lactato)titanium(IV) 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 65104-06-5
Molecular Formula: C6H18N2O8Ti
Formula Weight: 294.10
Flash Point: 47°(118°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.4380
Appearance: Pale yellow
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00072736
Applications: Water soluble titanium complex
Formula:
C₆H₂₂N₂O₈Ti Peso molecolare: 298,115 g/mol Densità: 1,21 Flash Pt: 47 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072736 CAS Number: 65104-06-5 EINECS: 247-428-6 UN: 1993 ADR: 3,III |