Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 4000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 285°(545°F)
Physical Form: Viscous liquid
Density: 0.960
Refractive Index: 1.4015
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Punto di ebollizione: >225 °C Punto di fusione: < –40 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 285 °C (545 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148360 CAS Number: 9016-00-6 |