Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.918
Refractive Index: 1.3970
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point:
Formula:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Punto di ebollizione: >205 °C Punto di fusione: –40 °C Densità: 0,918 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148360 CAS Number: 9016-00-6 |