3-Mercaptopropyl(dimethoxy)methylsilane ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanethiol
Purity: 95%
CAS No.: 31001-77-1
Molecular Formula: C6H16O2SSi
Formula Weight: 180.34
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.4500
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 96°/30mm
MDL No.: MFCD00053923
Formula:
C₆H₁₆O₂SSi Punto di ebollizione: 96 °C (30 mmHg) Densità: 1,000 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053923 CAS Number: 31001-77-1 EINECS: 250-426-8 |