Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulphide (∼22,3% S) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 40372-72-3
Molecular Formula: ((CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2SS)2
Formula Weight: 538.94
Flash Point: 91°(196°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.074
Boiling Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00053751
Applications: Coupling/cross-linking agent for precious metals
Formula:
C₁₈H₄₂O₆S₄Si₂ Peso molecolare: 538,938 g/mol Punto di ebollizione: 250 °C (dec.) Densità: 1,074 Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053751 CAS Number: 40372-72-3 EINECS: 254-896-5 |