Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 80747-90-6
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00145567
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145567 CAS Number: 80747-90-6 Merck Index: 14,382 |