Eicosanedioic acid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 2424-92-2
Molecular Formula: C20H38O4
Formula Weight: 342.52
Physical Form: Powder
Melting Point: 127°
MDL No.: MFCD00059627
Formula:
C₂₀H₃₈O₄ Punto di fusione: 127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059627 CAS Number: 2424-92-2 |