Magnesium acrylate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 5698-98-6
Molecular Formula: C6H6MgO4
Formula Weight: 166.42
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point:
Formula:
C₆H₆MgO₄ Punto di fusione: >220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068285 CAS Number: 5698-98-6 EINECS: 227-177-9 |