Iodio ≥99.8%, cristalli ACS, bisublimato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 7553-56-2
Molecular Formula: I2
Formula Weight: 253.81
Physical Form: Prills or crystals
Density: 4.930
Odour: Irritating
Melting Point: 183-186° subl.
UN No.: UN3495
MDL No.: MFCD00011355
Formula:
I₂ Peso molecolare: 253.81 g/mol Punto di ebollizione: 184.3 Punto di fusione: 183…186 °C (subl.) Densità: 4.930 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |