Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, trisodium salt hydrate
41715.22
41715.36
41715.22EA
35.6
EUR
41715.22
41715.36
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
CAS No.: 123409-01-8
Molecular Formula: C10H5Na3O9S3.xH2O
Formula Weight: 434.31(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00149263
Formula:
C₁₀H₅Na₃O₉S₃·xH₂O Peso molecolare: 434,31 g/mol (anhy) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149263 CAS Number: 123409-01-8 EINECS: 225-962-0 |