Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), in fogli, Spessore: 0.5 mm (0.02 in) Type 304
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00148499