Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), in fogli, Spessore: 0.1 mm (0.004 in) Type 304
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00148499