Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Formula:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Punto di fusione: 18…20 °C Densità: 1,10 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084416 CAS Number: 9004-74-4 |