Copper(II) ethylacetoacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 14284-06-1
Molecular Formula: (CH3CH2CO2CHCOCH3)2Cu
Formula Weight: 321.81
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 192°
Solubility: Soluble in ethanol
MDL No.: MFCD00017759
Formula:
(CH₃CH₂CO₂CHCOCH₃)₂Cu Punto di fusione: 192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017759 CAS Number: 14284-06-1 EINECS: 238-181-5 |