1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 54925-64-3
Molecular Formula: C9H18N2Si
Formula Weight: 182.34
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Refractive Index: 1.4805
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 247-250°
MDL No.: MFCD00011682
Formula:
C₉H₁₈N₂Si Punto di ebollizione: 247…250 °C Densità: 0,94 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011682 CAS Number: 54925-64-3 EINECS: 259-398-1 |