Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 68959-06-8
Molecular Formula: C14H33AlO6Si
Formula Weight: 352.48
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.00
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point:
Formula:
C₁₄H₃₃AlO₆Si Punto di ebollizione: >200 °C Densità: 1,00 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053771 CAS Number: 68959-06-8 EINECS: 273-392-6 ADR: 3,III |