Tellurium(IV) ethoxide ≥85% remainder ethanol, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85%
CAS No.: 2017-01-8
Molecular Formula: Te(OC2H5)4
Formula Weight: 307.84
Flash Point: 27°(81°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.52
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formula:
Te(OC₂H₅)₄ Peso molecolare: 307,84 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C (2 mmHg) Punto di fusione: >100 °C (dec.) Densità: 1,52 Flash Pt: 27 °C (81 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00270937 CAS Number: 2017-01-8 UN: 1993 ADR: 3,III |