Germanium-n-butoxide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 25063-27-8
Molecular Formula: C16H36GeO4
Formula Weight: 365.05
Flash Point: 112°(234°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.017
Refractive Index: 1.4255
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 143°/8mm
MDL No.: MFCD00015347
Applications: Oxide films
Formula:
C₁₆H₃₆GeO₄ Peso molecolare: 365,05 g/mol Punto di ebollizione: 143 °C (8 mmHg) Densità: 1,017 Flash Pt: 112 °C (234 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015347 CAS Number: 25063-27-8 EINECS: 246-595-2 |