Stampa…
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 113 EUR
13641.03 13641.06 13641.14
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium triiodide
Formula: CeI₃
Punto di ebollizione: 1400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 766 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049423
CAS Number: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999