Gel di silice, in granuli ACS -4+10 Mesh desiccant, with indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -4+10 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60.08 g/mol Punto di ebollizione: 2230 Punto di fusione: 1710 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8490 |