3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
CAS No.: 25265-77-4
Molecular Formula: C12H24O3
Formula Weight: 216.32
Physical Form: Liquid
Density: 0.950
Refractive Index: 1.4420
Appearance: Colourless
Melting Point: -50°
Boiling Point: 254-261°
MDL No.: MFCD00148967
Formula:
C₁₂H₂₄O₃ Peso molecolare: 216,32 g/mol Punto di ebollizione: 254…261 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,950 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148967 CAS Number: 25265-77-4 EINECS: 246-771-9 |