Disodio ammonio idrogenoortofosfato tetraidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 7783-13-3
Molecular Formula: NaNH4HPO4.4H2O
Formula Weight: 209.07 (137.02anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.544
Odour: Odourless
Melting Point: 79° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00066970
Formula:
NaNH₄HPO₄·4H₂O Punto di fusione: 79 °C (dec.) Densità: 1,544 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066970 CAS Number: 7783-13-3 |