Acido esacloroplatinico (IV) soluzione (20% Pt)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₂Cl₆Pt Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011330 CAS Number: 16941-12-1 EINECS: 241-010-7 UN: 3264 ADR: 8,III Merck Index: 14,7526 |