Stampa…
Zirconio (IV) ossido 18% in water stabilizzato, colloidal dispersion
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilization: 1.3% Stabilised with yttria (Y₂O₃)
40123.36 40123.A4
40123.36EA 106 EUR
40123.36 40123.A4
Zirconio (IV) ossido 18% in water stabilizzato, colloidal dispersion
Zirconio (IV) ossido
stabilized with 1.3% yttrium oxide
CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2/Y2O3 Physical Form: 0.1 Micron Particles in Liquid MDL No.: MFCD00011310
Applications: In ceramic industry
Formula: O₂Zr
Peso molecolare: 123.22 g/mol
Punto di ebollizione: 4300
Punto di fusione: 2680
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180