Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Formula:
H₂TiF₆ Densità: 1,69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049647 CAS Number: 17439-11-1 EINECS: 241-460-4 UN: 2922 ADR: 8,II |