Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
BEDT-TTF, Bis(ethylenedithiolo)tetrathiafulvalene
confezionato sotto argo
CAS No.: 66946-48-3
Molecular Formula: C10H8S8
Formula Weight: 384.68
Physical Form: Powder- Packaged under Argon
Melting Point: 238° dec.
MDL No.: MFCD00059710
Formula:
C₁₀H₈S₈ Peso molecolare: 384,65 g/mol Punto di fusione: 238 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059710 CAS Number: 66946-48-3 |