Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 12001-85-3
Flash Point:
Formula:
2(C₁₁H₇O₂)·Zn Densità: 1,01 Flash Pt: >37,8° (100 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00147699 CAS Number: 12001-85-3 UN: 1993 ADR: 3,III |