Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Potassium Hydrotris(1-pyrazolyl)borate
39438.03
39438.06
39438.03EA
63.4
EUR
39438.03
39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3
Molecular Formula: [C9H10BN6]K
Formula Weight: 252.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00040346
Formula:
C₉H₁₀BKN₆ Peso molecolare: 252,13 g/mol Punto di fusione: 185…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040346 CAS Number: 18583-60-3 |