Stampa…
Lithium periodate dihydrate, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39355.18 39355.30
39355.18EA 64.8 EUR
39355.18 39355.30
Lithium periodate dihydrate, per analisi
Lithium periodate dihydrate
CAS No.: 21111-84-2 Molecular Formula: LiIO4.2H2O Formula Weight: 233.87 (197.84anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 370° UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00049474
Formula: LiIO₄·2H₂O
Punto di fusione: >370 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049474
CAS Number: 21111-84-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II