Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 14874-82-9
Molecular Formula: C7H7RhO4
Formula Weight: 258.04
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 144-147° subl.
Solubility: Soluble in acetone
UN No.: UN2926
MDL No.: MFCD00009884
Formula:
C₇H₈O₄Rh Punto di fusione: 144…147 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009884 CAS Number: 14874-82-9 EINECS: 238-947-9 ADR: 4.1,II |