Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Formula:
C₃₂H₆₀O₈Zr Flash Pt: >93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072684 CAS Number: 2233-42-3 EINECS: 218-776-6 |