Stampa…
Potassium-2-ethylhexanoate soluzione ≥75% (w/w)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt
39163.18 39163.04
39163.18EA 475 EUR
39163.18 39163.04
Potassium-2-ethylhexanoate soluzione ≥75% (w/w)
Potassium-2-ethylhexanoate
Purity: 99.9% CAS No.: 3164-85-0 Molecular Formula: C8H15KO2 Formula Weight: 182.30 Physical Form: Viscous liquid Odour: Characteristic UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00045896
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 182,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045896
CAS Number: 3164-85-0
EINECS: 221-625-7
UN: 1993
ADR: 3,III