Stampa…
Platino 0,5% on carbon, in granuli, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Platinium
38344.06 38344.14
38344.06EA 146 EUR
38344.06 38344.14
Platino 0,5% on carbon, in granuli, reduced
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 2-5mm granules Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,07689