Stampa…
Iridium 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, in polvere, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38327.14 38327.22 38327.06
38327.14EA 274 EUR
38327.14 38327.22 38327.06
Iridium 0,5% on activated carbon wetted with ca. 50% water, in polvere, reduced
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Formula: Ir
Peso molecolare: 192.22 g/mol
Punto di ebollizione: 5300
Punto di fusione: 2450
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011062
CAS Number: 7439-88-5