Stampa…
Platino 10% on activated carbon wetted_50%_Water, powder, unreduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
38326.06 38326.14 38326.22
38326.06EA 139 EUR
38326.06 38326.14 38326.22
Platino 10% on activated carbon wetted_50%_Water, powder, unreduced
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689