Stampa…
Platino 5% on alumina, paste 5R94
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
38318.14 38318.06
38318.14EA 343 EUR
38318.14 38318.06
Platino 5% on alumina, paste 5R94
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Peso molecolare: 195,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1