Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 79.6 EUR
13471.RM 13471.RN
Rame ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Rame
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545