Platino 3% on activated carbon wetted with ca. 50% water, in polvere, reduced
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
MDL No.: MFCD00011179
Informazioni per l'ordine: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formula:
Pt Peso molecolare: 195.08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 Punto di fusione: 1769 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 Merck Index: 12,07689 |