Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.7%
CAS No.: 12758-40-6
Molecular Formula: C6H10Ge2O7
Formula Weight: 339.25
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
MDL No.: MFCD00049319
Formula:
C₆H₁₀Ge₂O₇ Punto di fusione: 320 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049319 CAS Number: 12758-40-6 EINECS: 235-800-0 |