Gel di silice, in granuli ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
36737.22
36737.36
36737.22EA
51.2
EUR
36737.22
36737.36
Gel di silice, in granuli ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Gel di silice
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -6+18 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8490 |