Gallium(III) isopropoxide mixture of oligomers ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 4452-61-3
Molecular Formula: C9H21GaO3
Formula Weight: 246.98
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.35
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 72°
Boiling Point: dec.
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144389
Formula:
C₉H₂₁GaO₃ Punto di ebollizione: 120 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 72 °C Densità: 1,35 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144389 CAS Number: 4452-61-3 UN: 1993 ADR: 3,III |