Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
36570.03
36570.06
36570.14
36570.03EA
59.8
EUR
36570.03
36570.06
36570.14
Niobium-n-butoxide ≥99% (metals basis)
Niobium-n-butoxide
Purity: 99%
CAS No.: 51030-47-8
Molecular Formula: C20H45NbO5
Formula Weight: 458.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 197°/0.15mm
MDL No.: MFCD00144916
Formula:
C₂₀H₄₅NbO₅ Peso molecolare: 458,12 g/mol Punto di ebollizione: 197 °C (0,15 mmHg) Densità: 1,09 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144916 CAS Number: 51030-47-8 EINECS: 256-923-6 |