Stampa…
Ammonio dimolibdato 10% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
35579.AP 35579.K2
35579.APEA 70.9 EUR
35579.AP 35579.K2
Ammonio dimolibdato 10% (w/v) in soluzione acquosa
Ammonio dimolibdato
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Formula: H₈Mo₂N₂O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010882
CAS Number: 27546-07-2