Benzyl azide ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 622-79-7
Molecular Formula: C6H5CH2N3
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 43°(110°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.065
Refractive Index: 1.5341
Appearance: Colourless to pale brown
Boiling Point: 82-85°/16mm
Solubility: Insoluble in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00013836
Formula:
C₇H₇N₃ Punto di ebollizione: 82…85 °C (16 mmHg) Densità: 1,065 Flash Pt: 43 °C (110 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013836 CAS Number: 622-79-7 UN: 1993 ADR: 3,III |