Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
CAS No.: 24800-44-0
Molecular Formula: HOCH(CH3)CH2OCH2CH(CH3)OCH2CH(CH3)OH
Formula Weight: 192.25
Physical Form: Liquid
Density: 1.018
Refractive Index: 1.4443
Odour: Odourless
Boiling Point: 268°
MDL No.: MFCD00014405
Formula:
C₉H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 268 °C Densità: 1,018 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014405 CAS Number: 24800-44-0 EINECS: 246-466-0 |