Dodecylbenzene mixture of isomers
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C6H5C12H25
Formula Weight: 246.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.87
Refractive Index: 1.49
Odour: Specific type
Melting Point: -3°
Boiling Point: 179-180°/13mm
MDL No.: MFCD00008974
Formula:
C₁₈H₃₀ Peso molecolare: 246,44 g/mol Punto di ebollizione: 179…180 °C (13 mmHg) Punto di fusione: –3 °C Densità: 0,87 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008974 CAS Number: 123-01-3 |