Stampa…
Nichel on silica-alumina for use as a catalyst
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
31276.06 31276.14 31276.22
31276.06EA 21.3 EUR
31276.06 31276.14 31276.22
Nichel on silica-alumina for use as a catalyst
Nichel
CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: 66+/-5% Ni Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Peso molecolare: 58.69 g/mol
Punto di ebollizione: 3007
Punto di fusione: 1453
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011137
CAS Number: 7440-02-0
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582