(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 18115-70-3
Molecular Formula: C5H7LiO2
Formula Weight: 106.05
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: ca 250°dec
Beilstein Reference: 4575087
MDL No.: MFCD00013496
Formula:
C₅H₇LiO₂ Punto di fusione: ∼ 250 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013496 CAS Number: 18115-70-3 EINECS: 242-008-9 |